Drukuj
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 1210 PLN
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Temp. topnienia: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659479
Numer CAS: 301222-66-2