Drukuj
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 627 PLN
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.17 g/mol
Temp. topnienia: 106…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660193
Numer CAS: 886498-61-9