Drukuj
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 226 PLN
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116338
Numer CAS: 157068-03-6