Drukuj
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408233-100G PC408233-25G PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA 2400 PLN
APOSPC408233-100G APOSPC408233-25G APOSPC408233-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756200
Numer CAS: 942282-40-8
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III