Drukuj
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 2160 PLN
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09909840
Numer CAS: 34552-16-4