Drukuj
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 1610 PLN
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₂F₄O
Temp. Wrzenia: 82 °C/62mmHg
Gęstość: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683041
Numer CAS: 16583-06-5
Jednostka: 1989
ADR: 3,III