Drukuj
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 161 PLN
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Formuła: C₅H₆F₂O₄
MW: 168.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 167…169 °C
Gęstość: 1.3059 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00516931
Numer CAS: 379-95-3
Jednostka: 3272
ADR: 3 III