Drukuj
Dichlorofluoroacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC408090-25G PC408090-1G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 3190 PLN
APOSPC408090-25G APOSPC408090-1G APOSPC408090-5G
Dichlorofluoroacetic acid
Dichlorofluoroacetic acid
Formuła: C₂HCl₂FO₂
MW: 146.93 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 354-19-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-547-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III