Drukuj
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 4240 PLN
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formuła: C₁₂H₁₃ClF₃NO
MW: 279.69 g/mol
Temp. topnienia: 138…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066999
Numer CAS: 21928-50-7