Drukuj
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 495 PLN
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09750303
Numer CAS: 954219-68-2