Drukuj
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC408038-25G PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA 1100 PLN
APOSPC408038-25G APOSPC408038-5G
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formuła: C₄H₁₀F₂Si
Temp. Wrzenia: 65…66 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19381658
Numer CAS: 65864-64-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II