Drukuj
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 969 PLN
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BFO₃
MW: 167.9300 g/mol
Temp. topnienia: 161…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367058
Numer CAS: 871126-22-6