Drukuj
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
PC4075-100G PC4075-25G PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA 830 PLN
APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G APOSPC4075-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…90 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042187
Numer CAS: 112399-50-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II