Drukuj
2-Fluorofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 255 PLN
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorofenol 99%
2-Fluorofenol
Formuła: C₆H₅FO
Temp. Wrzenia: 171…172 °C
Temp. topnienia: 14…16 °C
Gęstość: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002155
Numer CAS: 367-12-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-681-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III