Drukuj
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 145 PLN
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₄BBrF₂O₂
Temp. topnienia: 225 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093065
Numer CAS: 374790-99-5