Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorophenethyl alcohol
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 356 PLN
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C/20mmHg
Gęstość: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002898
Numer CAS: 7589-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-499-5