Drukuj
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 168 PLN
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Formuła: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Temp. Wrzenia: 80…90 °C/0,25mmHg
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191834
Numer CAS: 145100-50-1