Drukuj
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 533 PLN
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formuła: C₄HCl₃F₆O
Temp. Wrzenia: 139 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236021
Numer CAS: 7594-49-2