Drukuj
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 218 PLN
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon 97%
ω-Bromo-4-fluoroacetofenon
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formuła: C₈H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 150 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040830
Numer CAS: 403-29-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-955-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II