Drukuj
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromomethyl m-fluorophenyl ketone, 3-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-fluoroacetophenone, 2-Bromo-3'-fluoroacetophenone
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 749 PLN
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C/0.09mmHg
Temp. topnienia: 32…37 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00109756
Numer CAS: 53631-18-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III