Drukuj
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC405657-1G PC405657-5G PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA 1710 PLN
APOSPC405657-1G APOSPC405657-5G APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₄ClF₅O₂S₂
MW: 302.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652450
Jednostka: 3261
ADR: 8 III