Drukuj
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC405594-1G PC405594-5G PC405594-10G
APOSPC405594-1GEA 2110 PLN
APOSPC405594-1G APOSPC405594-5G APOSPC405594-10G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline
Formuła: C₆H₅BrF₅NS
MW: 298.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652416
Numer CAS: 1240257-95-7