Drukuj
Kwas 5-fluoroorotowy hydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-FOA
PC4054-25G PC4054-5G
APOSPC4054-25GEA 2110 PLN
APOSPC4054-25G APOSPC4054-5G
Kwas 5-fluoroorotowy hydrat 98%
Kwas 5-fluoroorotowy hydrat
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Formuła: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
MW: 174.0 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 255 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150658
Numer CAS: 220141-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-876-0