Drukuj
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 365 PLN
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formuła: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/24mmHg
Gęstość: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192034
Numer CAS: 360-92-9