Drukuj
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 2130 PLN
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formuła: C₃HCl₂F₃O
Temp. Wrzenia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461592
Numer CAS: 126266-75-9