Drukuj
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 232 PLN
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 241 °C
Temp. topnienia: 22…30 °C
Gęstość: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007060
Numer CAS: 446-11-7