Drukuj
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Dostawca: Apollo Scientific
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 327 PLN
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
MW: 301.29 g/mol
Temp. topnienia: 96…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219657
Numer CAS: 175203-42-6