Drukuj
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 124 PLN
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 137…139 °C/83mmHg
Temp. topnienia: 25…27 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007200
Numer CAS: 446-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-161-8