Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 627 PLN
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₆F₆O₂
MW: 284.1546 g/mol
Temp. topnienia: 166…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799487
Numer CAS: 155814-20-3