Drukuj
Methyl trifluoroacrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 3200 PLN
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Formuła: C₄H₃F₃O₂
MW: 140.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 85…86 °C
Gęstość: 1.3259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077566
Numer CAS: 392-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-875-7