Drukuj
5-Fluoro-2-nitrotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 131 PLN
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluen 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/10mmHg
Gęstość: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007283
Numer CAS: 446-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-164-4