Drukuj
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 569 PLN
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 85 °C/18mmHg
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093763
Numer CAS: 1644-68-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III