Drukuj
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 348 PLN
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₃F₆N
Temp. Wrzenia: 82 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236675
Numer CAS: 455-00-5