Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 1160 PLN
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₃F₆N
Temp. Wrzenia: 117…118 °C
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128904
Numer CAS: 20857-47-0
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,III