Drukuj
Crizotinib 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
PC402134-1G PC402134-500MG
APOSPC402134-1GEA 537 PLN
APOSPC402134-1G APOSPC402134-500MG
Crizotinib 95%
Crizotinib
Formuła: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
MW: 450.3 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12407409
Numer CAS: 877399-52-5