Drukuj
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 139 PLN
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formuła: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.150 g/mol
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221473
Numer CAS: 344-95-6