Drukuj
3-Fluoro-4-nitrotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 305 PLN
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluen 99%
3-Fluoro-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 52…55 °C
Gęstość: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007053
Numer CAS: 446-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-166-5