Drukuj
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 131 PLN
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₅H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 182…184 °C
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093070
Numer CAS: 277756-46-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II