Drukuj
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 232 PLN
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 208…210 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007197
Numer CAS: 769-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-203-3