Drukuj
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 905 PLN
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formuła: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.55 g/mol
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13190002
Numer CAS: 34486-07-2