Drukuj
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4010-100G PC4010-25G PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA 124 PLN
APOSPC4010-100G APOSPC4010-25G APOSPC4010-500G
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 98…101 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007284
Numer CAS: 455-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-251-7