Drukuj
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC400735-1G PC400735-250MG PC400735-5G
APOSPC400735-1GEA 237 PLN
APOSPC400735-1G APOSPC400735-250MG APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₂BrF₃N₂
Temp. Wrzenia: 36…37 °C
Temp. topnienia: 13…15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10574962
Numer CAS: 785777-89-1