Drukuj
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 392 PLN
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
Temp. topnienia: 35…38 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11519030
Numer CAS: 79562-49-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III