Drukuj
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 667 PLN
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 2369-12-2