Drukuj
4-Fluoro-3-nitroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC400727-1G PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA 110 PLN
APOSPC400727-1G APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848442
Numer CAS: 61324-93-4