Drukuj
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 313 PLN
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116054
Numer CAS: 84315-24-2