Drukuj
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 952 PLN
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formuła: C4H4FN3
MW: 113.0931 g/mol
Temp. Wrzenia: 222.7 °C/760mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00223685
Numer CAS: 811450-26-7