Drukuj
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 545 PLN
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₄H₅FO₂
MW: 104.08 g/mol
Temp. topnienia: 72…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18205954
Numer CAS: 137081-41-5