Drukuj
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Dostawca: Apollo Scientific
PC400516-1G PC400516-5G
APOSPC400516-1GEA 348 PLN
APOSPC400516-1G APOSPC400516-5G
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Formuła: C₁₆H₁₉FN₄O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10698741
Numer CAS: 518048-03-8