Drukuj
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 7490 PLN
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formuła: C₄H₆F₂
MW: 92.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 3.7 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –144.9 °C
Gęstość: 1.0216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038010
Numer CAS: 407-09-0
Jednostka: 3161
ADR: 2.1